Learn More
Poulten Graf™ Pipeta con perilla de marca 1 de vidrio Fortuna™
Individually marked with the time of flow to transfer. Poulten Graf™ Fortuna™ Glass One Mark Bulb Pipettes are manufactured from clear soda lime glass and come with a batch certificate of conformity.
Marca:  Poulten Graf™ 1 2303604
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15971361
  • 31.75€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Práctico y corto plazo de entrega
  • Puntas y tubos de succión reforzados
  • Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
AS
1/pack
Pipeta con perilla
Vidrio
Ámbar
10 ml