Learn More
Poulten Graf™ Pipeta con perilla de marca 1 de vidrio Fortuna™
Individually marked with the time of flow to transfer. Poulten Graf™ Fortuna™ Glass One Mark Bulb Pipettes are manufactured from clear soda lime glass and come with a batch certificate of conformity.
Marca: Poulten Graf™ 1 2303604
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Práctico y corto plazo de entrega
- Puntas y tubos de succión reforzados
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
AS | |
Sí | |
1/pack | |
Pipeta con perilla |
Vidrio | |
Ámbar | |
10 ml |