Learn More
Formaldehyde, 37% in aq. soln., ACS, 36.5-38.0%, stab. with 10-15% methanol, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 033314.M6
Detalles adicionales : CAS : 50-00-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1198 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 4 x 4L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377638
  • 292.00€ / 16 litros
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
50-00-0
30.026
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
formaldehyde
CH2O
MFCD00003274
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
CHEBI:16842
C=O
Especificaciones
Formaldehyde
60°C (140°F)
1.3765
Colorless
4 x 4L
50-00-0
Stab. with 10 to 15% methanol
HCHO
UN1198
14,4235
Soluble in water.
C=O
30.026
CHEBI:16842
Liquid
ACS
1.083 g/mL
Pungent
97°C
−15°C
For ACS analysis
36.5-38.0%
CH2O
MFCD00003274
1209228
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldehyde
712
30.03
36.5 to 38.0%
Videos
SDS Documentos