Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 Forma™ Steri-Cycle™ i250 , 255 l, acero inoxidable electropulido
Sensor de CO2: Sensor TC; intervalo de temperatura: Ambiente +3°C a 55°C
Marca: Thermo Scientific™ 51030982
Detalles adicionales : Peso : 133.00000kg
Descripción
Logre su siguiente innovación. La incubadora de CO2 con cámara de acero inoxidable Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 e i250 se han diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo desde la investigación básica hasta las aplicaciones avanzadas más complejas, de modo que esté preparado para los próximos avances.
- Fáciles de limpiar, no precisan manipulación especial
- Las superficies de cobre anti-corrosión tienen una larga vida útil y son seguras para los cultivos de células
- La durabilidad, fiabilidad y posibilidad de reciclar transforman el cobre en una elección inteligente y sostenible
Especificaciones
9,0 pies cúb. | |
USB y 4-20 mA opcional | |
255 l | |
Del 1 al 20 % | |
LED | |
>93 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
24,8 x 23,9 x 26,4 pulg (62,9 x 60,7 x 67 cm) | |
215 lb | |
230 V |
CE, CSA | |
Estufa microbiológica individual de 255 l, modelo estándar | |
Acero inoxidable electropulido | |
Sensor de TC | |
Acero laminado en frío con revestimiento de polvo | |
Ambiente +3 °C a 55 °C | |
Depósito de agua integrado con cobertura | |
36,8 x 30,5 x 38,1 pulg (93,4 x 77,4 x 96,8 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |