Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lente de enfoque para guías de luz
Código de producto. 12868095 Tienda Schott Productos
Click to view available options
:
Diámetro (métrico): 5mm
Código de producto. 12868095
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La intensidad de la luz en el centro del punto puede aumentarse por 3. Para guías de luz de hasta 5 mm de diámetro.
  • Aumente por 3 la intensidad de la luz en el centro del punto
  • Para su uso con guías de luz de 5 mm de diámetro
Especificaciones
Tipo Lens
Diámetro (métrico) 21 mm
Para utilizar con (equipo) Guías de luz con diámetro de haz de fibra < de 5 mm
Longitud (métrico) 35 mm