Learn More
Motic™ Ocular de campo ancho con ajuste de dioptrías para microscopio AE
Click to view available options
Potencia de aumento:
15X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para utilizar con microscopios de la serie AE
- Aumento/número de campo: 12,5X/18 mm o 15X/16 mm
- Incluye ajuste de dioptrías
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ocular de campo ancho enfocable |
| Campo de visión | 16 mm |
| Potencia de aumento | 15X. |
| Cantidad | 1 unidad |