Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Código de producto. 15193504
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
150 paños/bolsa
25 toallitas/bolsa
Bordes:
Sellado extra ancho
Certificaciones/conformidad:
ISO Clase 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Bordes Certificaciones/conformidad unitSize
15193504 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 150 paños/bolsa Sellado extra ancho ISO Clase 4 paquete de 1200
15113514 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 25 toallitas/bolsa Sellado extra ancho ISO Clase 4 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15193504 Proveedor Foamtec N.º de proveedor HT5790S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO Clase 4
Bordes Sellado extra ancho
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Cantidad de embalaje 150 paños/bolsa