Learn More
Ohaus™ Inserto de espuma
El inserto de espuma OHAUS™ es adecuado para su uso con mezcladores vorticiales.
Marca: Ohaus™ 30400209
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ofrece una amplia selección de accesorios que se pueden utilizar En todos los mezcladores de vórtice OHAUS
- Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
- Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
- Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
Especificaciones
introducir | |
Espuma | |
Negro | |
Relleno de inserción de espuma |