Learn More
FMC63 scFv Mouse, Unconjugated, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
325.00€ - 7770.00€
Especificaciones
| Antígeno | FMC63 scFv |
|---|---|
| Clon | Y45 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Human (HEK293) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17176321
|
ACROBiosystems
FM3-Y45P1-25tests |
25 Tests |
325.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17166321
|
ACROBiosystems
FM3-Y45P1-250tests |
250 Tests |
2230.00€
250 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17156321
|
ACROBiosystems
FM3-Y45P1-1000tests |
1000 Tests |
7770.00€
1000 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.Especificaciones
| FMC63 scFv | |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| IgG1 | |
| -20°C |
| Y45 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Primary |