Learn More
FMC63 scFv Mouse, Unconjugated, Clone: Y45, AcroBiosystems
Description
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Specifications
Specifications
| Antígeno | FMC63 scFv |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Y45 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Human (HEK293) |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Isotype | IgG1 |