Learn More
FMC63 scFv Mouse, Unconjugated, Clone: Y45, AcroBiosystems
Código de producto. 17156321
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 Tests
25 Tests
250 Tests
Tamaño de la unidad:
1000 tests
25 tests
250 tests
17156321 1000 Tests 1000 tests
17176321 25 Tests 25 tests
17166321 250 Tests 250 tests
3 options
Código de producto. 17156321
Marca: ACROBiosystems FM3Y45P11000tests
Mouse Monoclonal Antibody
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Especificaciones
Antígeno FMC63 scFv
Clasificación Monoclonal
Clon Y45
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Human (HEK293)
Cantidad 1000 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento -20°C
Isotype IgG1