Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para bomba con 3 tapones F-5500-A Fluran™
Proporciona un servicio continuo a temperaturas de hasta 204 C (400 F). Los tubos para bombas con 3 tapones F-5500-A Fluran™ Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una excelente resistencia a sustancias químicas corrosivas, aceites, combustibles y disolventes.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 070652-08
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Proporciona un servicio continuo a temperaturas de hasta 204 °C (400 °F)
- Excelente resistencia a sustancias químicas corrosivas, aceites, combustibles y disolventes
- Resistente el ozono, la luz del sol y la intemperie
- Su color negro opaco ayuda a proteger los líquidos sensibles a la luz
Aplicaciones:
- Sistemas de recuperación de disolventes
- Equipo de monitorización de procesos
- Bombeo peristáltico de ácidos concentrados
Especificaciones
Pump Tubing | |
0,89 mm | |
1/pack | |
400°F |
0.04 in. | |
Fluran | |
Naranja | |
204°C |