Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,22 μm
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
374.00€ - 1560.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | PTFE |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Código de producto | Marca | Descripción | Punto de burbuja | Caudal de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Punto de burbuja | Caudal de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10156710
|
Merck
FGLP01300 |
13 mm de diámetro | 13 psi | 3,0 L/min/cm2 |
374.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10297800
|
Merck
FGLP02500 |
25 mm (Diám.) | 13 psi | 3,0 L/min/cm2 |
489.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10287850
|
Merck
FGLP04700 |
47 mm (Diám.) | 13 psi | 3,0 L/min/cm2 |
620.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10762901
|
Merck
FGLP09050 |
90 mm (Diám.) | 13 psi | 3,0 L/min/cm2 |
910.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10528052
|
Merck
FGLP14250 |
142 mm (Diám.) | 13 psi | 3,0 L/min/cm2 |
1435.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11804041
|
Merck
FGLP00010 |
1 pie x 10 pies | ≥ 1,0 bares, aire con metanol | 5 L/min/cm2 |
1560.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hidrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.) Aplicaciones: Membrana Fluoropore™: Aclarado de ácidos, bases y disolventes, control del aire, filtrado y ventilación de gases, espectroscopía UVEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,22 μm | |
24 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
PTFE | |
No estéril | |
hidrófobos | |
hidrófobos |