Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes con colores brillantes y llamativos.
Marca:  Thermo Scientific™ 35-3B
Detalles adicionales : Peso : 0.18400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885052
  • 1090.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Fabricadas en poliestireno, las partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific Fluoro-Max de color verde y rojo tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C). Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia. También se pueden detectar usando una lámpara de minerales o de luz negra (UV).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
Especificaciones
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Verde fluorescente Fireflli (468/508 nm)
1,81 x 109/gramo
5 g
Producto estable durante un mínimo de 24 meses
10 μm
10 μm
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Verde
Partícula fluorescente
Folleto de instrucciones del paquete
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
<18%
10 μm