Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color azul
Logre una mejora de la sensibilidad y la detectabilidad en métodos analíticos mediante microesferas con tinción interna que presentan colores brillantes de alto contraste.
Marca: Thermo Scientific™ B700B
Detalles adicionales : Peso : 0.25600kg
Descripción
Logre una mejora de la sensibilidad y la detectabilidad en métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color azul, que son suspensiones de microesferas con tinción interna que presentan colores brillantes y de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores nítidos y brillantes cuando se iluminan con luz de una longitud de onda más corta que la de emisión. Esto mejora su contraste y visibilidad con respecto a los materiales del fondo. A estas partículas de polímero internamente teñidas se les aplica el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante a través de la matriz de polímero, con el fin de producir colores fluorescentes brillantes, reducir al mínimo la fotodecoloración y prevenir la lixiviación del colorante al medio acuoso.- Fabricadas en poliestireno (PS)
- Densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C)
- Envasadas con un 1 % de sólidos
- Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
- También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. | |
Azul | |
Partícula fluorescente | |
Folleto de instrucciones del paquete | |
90 mL | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses | |
0,7 μm | |
0,70 μm |
1 % de sólidos | |
Microesferas de poliestireno tintadas en agua | |
Poliestireno | |
Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473) | |
1,05 g/cm³ | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
<3% | |
0,7 μm |