Learn More
Solución estándar de fluoruro 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
Presión de vapor | 14mm Hg at 20°C deg C |
Punto de ebullición | 100°C |
Forma física | Líquido |