Learn More
Fluorescein-CREBtide Substrate
Sustrato de fluoresceína-CREBtido
Marca: Invitrogen PV3508
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
Descripción
Un sustrato peptídico etiquetado con fluoresceína basado en la proteína CREB (unión de elementos de respuesta cAMP). El sustrato peptídico es fosforilado por una amplia gama de cinasas Ser/Thr.Para su uso con el anticuerpo TB-CREB [pSer133] (PV3542) LanthaScreen™ para evaluar los inhibidores en aplicaciones de cribado analítico de medio a masivo.
Especificaciones
Fluoresceína- KRREILSRRPSYR | |
1 mg/ml de sustrato de fluoresceína-CREBtido en agua. Almacenar a -20 °C y proteger de la luz. | |
1 mg | |
Sustrato basado en péptidos | |
Serina/treonina cinasa | |
2076 Da | |
AMPK (A2/B1/G1), STK22D, CAMK2B, CHEK1, MAPKAPK2, PASK, PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, CHEK2, MAPKAPK3, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, CAMK1 |
Actividad bioquímica fosfoespecífica del terbio | |
Fluorescente | |
Fluoresceína-CREBtido | |
Sustrato de quinasa | |
FITC (fluoresceína) | |
Hielo seco | |
AMPK, AURKA, CAMK1, CAMKID, CAMK2A, CAMK2B, CAMK4, CHEK1, CHEK2, MAPKAPK2, MAPKAPK3, PASK, PIM1, PIM2, PKN1, PRKACA, PRKD1, PRKD2, PRKG1, PRKG2, RPS6KA4, RPS6KA5, STK22D |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.