Learn More
Fluoreno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.00€ - 185.00€
CAS | 86-73-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H10 |
Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
Número MDL | MFCD00001111 |
Clave InChI | NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene |
PubChem CID | 6853 |
ChEBI | CHEBI:28266 |
Nombre IUPAC | 9H-fluorene |
SMILES | C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11391517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02124.14 |
25 g |
24.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02124.22 |
100 g |
54.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11311527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02124.36 |
500 g |
185.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fluorene is used in the preparation of dyes such as 2,7-diiodofluorene, 2-aminofluorene and 3,6-bis-(dimethylamino)fluorine as well as resins. It acts as a precursor to other fluorene compounds and to prepare fluorenone. It is utilized in the study of the extraction of specific semiconducting single-wall carbon nanotubes. Its polymer, polyfluorene finds application in electrically conductive and electroluminescent as well as in solar cells. In addition to this, it is used as a luminophore inorganic light-emitting diodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl fluoreno se utiliza en la preparación de colorantes como 2,7-diyodofluoreno, 2-aminofluoreno y 3,6-bis-(dimetilamino)flúor, así como resinas. Actúa como precursor de otros compuestos de fluoreno y para preparar fluorenona. Se utiliza en el estudio de la extracción de nanotubos de carbono de pared única semiconductores específicos. Su polímero, el polifluoreno, se aplica en células eléctricamente conductoras y electroluminiscentes, así como en células solares. Asimismo, se utiliza como luminóforo inorgánico de diodos emisores de luz
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente, éter, benceno y ácido acético glacial. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
86-73-7 | |
166.22 | |
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N | |
6853 | |
9H-fluorene |
C13H10 | |
MFCD00001111 | |
fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene | |
CHEBI:28266 | |
C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Especificaciones
Fluorene | |
113°C to 117°C | |
295°C | |
C13H10 | |
UN3077 | |
14,4155 | |
Soluble in hot alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. | |
C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 | |
166.22 | |
CHEBI:28266 | |
≥98% |
86-73-7 | |
1.202 | |
151°C (303°F) | |
MFCD00001111 | |
1363491 | |
fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene | |
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N | |
9H-fluorene | |
6853 | |
166.22 |
Seguridad y manipulación
H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIOAMBIENTE, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 201-695-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LL5670000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only