Learn More
Fluoreno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391517 25 g 25 g
11301527 100 g 100 g
11311527 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02124.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166.22 g/mol
Fluorene is used in the preparation of dyes such as 2,7-diiodofluorene, 2-aminofluorene and 3,6-bis-(dimethylamino)fluorine as well as resins. It acts as a precursor to other fluorene compounds and to prepare fluorenone. It is utilized in the study of the extraction of specific semiconducting single-wall carbon nanotubes. Its polymer, polyfluorene finds application in electrically conductive and electroluminescent as well as in solar cells. In addition to this, it is used as a luminophore inorganic light-emitting diodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoreno se utiliza en la preparación de colorantes como 2,7-diyodofluoreno, 2-aminofluoreno y 3,6-bis-(dimetilamino)flúor, así como resinas. Actúa como precursor de otros compuestos de fluoreno y para preparar fluorenona. Se utiliza en el estudio de la extracción de nanotubos de carbono de pared única semiconductores específicos. Su polímero, el polifluoreno, se aplica en células eléctricamente conductoras y electroluminiscentes, así como en células solares. Asimismo, se utiliza como luminóforo inorgánico de diodos emisores de luz
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente, éter, benceno y ácido acético glacial. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-73-7
Fórmula molecular C13H10
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00001111
Clave InChI NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
Nombre IUPAC 9H-fluoreno
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorene
Punto de fusión 113°C to 117°C
Densidad 1.202
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 151°C (303°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 1363491
Índice Merck 14,4155
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza ≥98%