Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP HPLC Column
Perfluorinated phases provide unique selectivity
Marca:  Thermo Scientific™ 82705-154630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10037304
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Retención y selectividad adicionales para compuestos halogenados
  • Excelente para el análisis de taxanos
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
150 mm
100 Å
PFP fluorado
Sílice
Análisis de taxanos
PFP (pentafluorofenilo)
4,6 mm
5 μm
L43
Hypersil GOLD
12 %