Learn More
Saint-Gobain Versilon™ R-3400 UV Resistant Acid Transfer Tubing
Ideal for virtually any permanent or temporary chemical transfer application, Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 UV Resistant Acid Transfer Tubing combines suppleness and flexibility with resistance to a wide range of chemicals.
22.90€ - 103.02€
Especificaciones
Cantidad de embalaje | Unidad |
---|---|
Color | Negro |
Flexibility | Los tubos |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10616385
|
Saint-Gobain
AAE00002 |
3,2 mm | 1,6 mm | 0,8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12386819
|
Saint-Gobain
AAE00017 |
9,6 mm | 6,4 mm | 1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10461915
|
Saint-Gobain
AAE00012 |
8 mm | 4,8 mm | 1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Features and Benefits
- Black in color to protect light-sensitive fluids
- Compatible with a wide range of chemicals
- Ozone resistant
- High temperature rating for excellent burn resistance
- Low compression set to minimize permanent deformation
Typical Applications
- Acid and caustic transfer
- Corrosive diffusable gases
- Fertilizer and pesticide dispensing
- Electrical insulation lines
- Ink and adhesive dispensing
Especificaciones
Unidad | |
Negro | |
Los tubos |