Learn More
Testo™ Sonda de horno flexible
Marca: Testo™ 0603 0646
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Especificaciones
Sonda de horno flexible, eje de sonda de 1,5 x 2000 mm de diámetro, intervalo de medición de –50 a 250 °C, termopar tipo T, cable de sonda resistente al calor | |
Cumple con EN 13485 y HACCP | |
De -50 °C a +250 °C |