Learn More
Zeiss™ Guía de luz flexible 200
Código de producto. 10558442
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10558442 600 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10558442
Marca: Zeiss™ 4170859001000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con microscopios Zeiss
  • Guía de luz flexible para microscopios Zeiss
  • Disponible en el tamaño: 4,5 x 1000 mm y en el tamaño: 4,5 x 600 mm
Especificaciones
Tipo Guía de luz
Diámetro (métrico) 4,5 mm
Longitud (métrico) 600 mm