Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Vantage™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware in critical washing environments.
en la oferta
Especificaciones
Descripción | Lavadoras de instrumental de vidrio FlaskScrubber Vantage |
---|---|
Pantalla | Pantalla táctil a todo color |
Material | Acero inoxidable (304) |
Tipo de producto | Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio |
Caudal | Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM) |
Código de producto | Marca | Amperaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Amperaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17162322
|
Labconco™
422101010 |
11 A |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17172322
|
Labconco™
422101013 |
16,5 A |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Labconco FlaskScrubber™ Vantage Glassware Washers are designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general purpose labware in critical environments such as pharmaceutical laboratories. The CleanWorks OS software is accessible through a full-color touch screen interface and provides intuitive and clear monitoring of wash loads – ensuring repeatable, effective and traceable cleaning. Vantage models reach a maximum of 93° C wash temperature and monitor water cleanliness with a standard conductivity sensor.
FlaskScrubber Vantage models utilize HEPA filtered forced air spindle injection and SpeedVent heat-management technology to quickly dry labware. All Vantage models include a 36-place lower spindle rack, dispensing pumps for liquid detergent and acid neutralizing rinse, and a batch viewing window. Vantage models may be outfitted with a wide variety inserts and additional racks to accommodate all types of labware.
- Touch screen display with intuitive CleanWorks OS software
- Flexible design allows for use of Spindle Injection and Standard racks
- Max wash temperature 93° C removes tough contaminants
- Conductivity sensor and HEPA-filtered forced air spindle drying with SpeedVent technology
- Durable Type 304 stainless steel chamber and racks and detergent storage cabinet
- 36-place Spindle Injection Rack included
- Liquid detergent and acid neutralizing rinse aid pumps included
Especificaciones
Lavadoras de instrumental de vidrio FlaskScrubber Vantage | |
Acero inoxidable (304) | |
Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
N/D, se puede suministrar desde fuentes presurizadas y no presurizadas | |
Volumen de cámara de 190,6 l | |
Tan bajo como 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Gradilla de husillo inferior | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C | |
70,6 cm | |
32,2/36,1 pulg | |
32,2 in | |
294 lb | |
208/230 V |
Pantalla táctil a todo color | |
Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio | |
120 psi (entrada) | |
Volumen de cámara de 0,19 m3 (6,73 ft.3) | |
12 programas con ciclos totales de 1 a 9 | |
Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber Vantage con ventana | |
Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C | |
27,8 in | |
70,6 x 61,7 x 81,8 a 91,9 cm (27,8 x 32,2 x 32,2 a 36,1 pulg.) | |
Entre 81,8 y 91,7 cm | |
81,8 cm | |
133,4 kg | |
50/60 Hz |