Learn More
Labconco™ Lavadoras de instrumental de vidrio FlaskScrubber™ Vantage™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17162322 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
11 A
16,5 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Amperaje unitSize
17162322 11 A cada uno
17172322 16,5 A cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17162322 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 422101010
Lavadoras de instrumental de vidrio versátiles y eficaces diseñadas para un lavado eficaz y uniforme de instrumental de vidrio de cuello estrecho y de instrumental de laboratorio general en entornos de lavado críticos.
Labconco FlaskScrubber™ Vantage Las lavadoras de material de vidrio están diseñadas para un lavado eficiente y consistente de material de vidrio de cuello estrecho y material de laboratorio de uso general en entornos críticos como laboratorios farmacéuticos. Se puede acceder al software CleanWorks OS a través de una interfaz de pantalla táctil a todo color y proporciona un monitoreo intuitivo y claro de las cargas de lavado. – garantizando una limpieza repetible, eficaz y trazable.  Vantage Los modelos alcanzan un máximo de 93° Lave la temperatura y monitoree la limpieza del agua con un sensor de conductividad estándar.
FlaskScrubber Vantage Los modelos utilizan inyección de aire forzado filtrado HEPA y tecnología de gestión del calor SpeedVent para secar rápidamente el material de laboratorio. Todo Vantage Los modelos incluyen un estante de husillo inferior de 36 posiciones, bombas dispensadoras para detergente líquido y enjuague neutralizador de ácido y una ventana de visualización de lotes. Vantage Los modelos pueden equiparse con una amplia variedad de insertos y bastidores adicionales para acomodar todo tipo de material de laboratorio.
  • Pantalla táctil con software intuitivo CleanWorks OS
  • El diseño flexible permite el uso de gradillas estándar y de inyección de husillo
  • Temperatura máxima de lavado 93 °C elimina contaminantes difíciles
  • Sensor de conductividad y secado por aire forzado filtrado por HEPA con tecnología SpeedVent
  • Cámara y gradillas de acero inoxidable tipo 304 duraderas y armario de almacenamiento de detergente
  • Gradilla de inyección de husillo de 36 posiciones incluida
  • Bombas de detergente líquido y de abrillantador neutralizador de ácidos incluidas
Especificaciones
Descripción Lavadoras de instrumental de vidrio FlaskScrubber Vantage
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable (304)
Tipo de producto Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Caudal Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Presión máxima 120 psi (entrada)
Presión mín. de agua purificada N/D, se puede suministrar desde fuentes presurizadas y no presurizadas
Volumen (imperial) Volumen de cámara de 0,19 m3 (6,73 ft.3)
Volumen (métrico) Volumen de cámara de 190,6 l
Ciclos de lavado 12 programas con ciclos totales de 1 a 9
Consumo de agua Tan bajo como 12,9 l
Modelo Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber Vantage con ventana
Certificaciones/conformidad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Para utilizar con (aplicación) Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable
Incluye Gradilla de husillo inferior
Inlet Water Temperature (English) Min. 120 °F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120 °F
Temperatura máx. del agua de entrada (imperial) 160 °F
Temperatura máx. del agua de entrada (métrico) 71 °C
Temperatura mín. del agua de entrada (métrico) 49 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49 °C
Fondo (imperial) 27,8 in
Fondo (métrico) 70,6 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 70,6 x 61,7 x 81,8 a 91,9 cm (27,8 x 32,2 x 32,2 a 36,1 pulg.)
Altura (imperial) 32,2/36,1 pulg
Altura (métrico) Entre 81,8 y 91,7 cm
Anchura (imperial) 32,2 in
Anchura (métrico) 81,8 cm
Peso con embalaje (imperial) 294 lb
Peso con embalaje (métrico) 133,4 kg
Amperaje 11 A
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Tensión 208/230 V
Frecuencia 50/60 Hz