Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware.
Marca:  Labconco™ 411001010
Detalles adicionales : Peso : 74.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17192312
  • 14945.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber™ están diseñadas para un lavado eficaz y uniforme de instrumental de vidrio de cuello estrecho y de instrumental de laboratorio de uso general. Se puede acceder al software CleanWorks OS a través de una interfaz de pantalla táctil a todo color y proporciona una supervisión intuitiva y clara de las cargas de lavado, lo que garantiza una limpieza repetible, eficaz y trazable.
Los modelos FlaskScrubber alcanzan una temperatura máxima de lavado de 93 °C y secan rápidamente el instrumental de vidrio con el sistema de secado por inyección de husillo de aire forzado estándar con la tecnología de gestión de calor SpeedVent. Los modelos FlaskScrubber incluyen una gradilla con husillo inferior de 36 posiciones y pueden equiparse con una amplia variedad de insertos y gradillas adicionales para adaptarse a todos los tipos de instrumental de laboratorio.
  • Pantalla táctil con software intuitivo CleanWorks OS
  • El diseño flexible permite el uso de gradillas estándar y de inyección de husillo
  • La temperatura máxima de lavado 93 °C elimina contaminantes resistentes
  • La bomba de lavado avanzada maximiza la circulación del agua hasta 424 litros/min
  • Secado de husillo de aire forzado estándar con tecnología SpeedVent
  • Cámara y gradillas duraderas de acero inoxidable tipo 304
  • Gradilla de inyección de husillo de 36 posiciones incluida
Especificaciones
Especificaciones
Lavadora de instrumental de vidrio FlaskScrubber
Acero inoxidable (304)
Entrada de agua caliente de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrada de agua fría de 3,5 GPM (13,2 LPM)
N/D, se puede suministrar desde fuentes presurizadas y no presurizadas
Volumen de cámara de 190,6 l
Tan bajo como 12,9 l
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Gradilla de husillo inferior
120 °F
71 °C
49 °C
70,4 cm
32,1/36 pulg
24,1 in
206 lb
11 A
208/230 V
Pantalla táctil a todo color
Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
120 psi (entrada)
Volumen de cámara de 0,19 m3 (6,73 ft.3)
9 programas con ciclos totales de 1 a 9
Lavadora encastrada
Ideales para colegios y universidades, organismos públicos, laboratorios farmacéuticos e industriales o cualquier instalación que utilice instrumental de vidrio reutilizable
120 °F
160 °F
49 °C
27,7 in
70,6 x 61,7 x 81,8 a 91,9 cm (27,2 x 24,1 x 32,1 a 36 pulg.)
Entre 81,5 y 91,4 cm
61,2 cm
93,4 kg
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
50/60 Hz