Learn More
Novus Biologicals™ Flagellin Native Protein
Código de producto. 18374624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18374624 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18374624
Marca: Novus Biologicals™ NBP318154
Native Protein
Binds to human & mouse TLR5. Activation of TLR5 in human epithelial cell assays based on NF-kB luciferase fusions, on expression of IL-8 (CXCL8), CCL20, inducible nitric oxide synthase, beta-defensin 2 & matrilysin (MMP-7). Maturation of dendritic cells in in vitro & in vivoassays. Adjuvant activity on foreign antigens delivered by subcutaneous & intranasal routes in mice. TLR5 can be stimulated in vitro by Flagellin 5-50ng/mL & in vivo at a starting concentration of 0.1-1 ug/mouse.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P06179
Concentración LYOPH
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity, ELISA
Formulación Lyophilized from PBS
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Reconstitución Reconstitute with 100 ul sterile water (1mg/ml after reconstitution)
Categoría de investigación Immunology, Innate Immunity
Grado de pureza o calidad >90% SDS-PAGE
Expresión Flagellin