Learn More
Thermo Scientific™ FL - SRC 2-1 Peptide, 100μM
Los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes contienen motivos de interacción conocidos y se etiquetan con fluoresceína.
Marca:  Thermo Scientific™ PV4585
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10766903
  • 990.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes LanthaScreen™ contienen motivos de interacción conocidos y se etiquetan con fluoresceína. Estos péptidos se combinan y validan para complementar los ensayos de correguladores de receptores nucleares LanthaScreen™ TR-FRET. Los ensayos desarrollados con estos reactivos permiten la detección primaria o secundaria de agonistas o antagonistas de los receptores nucleares.
  • La unión de ligandos a los receptores nucleares causa cambios conformacionales en el receptor, lo que produce una reacción en cadena, incluyendo la disociación de proteínas represoras, la asociación de proteínas coactivadoras y el ensamblaje de Pol II y otros factores transcripcionales para la activación de genes diana.
  • Los ensayos basados en TR-FRET pueden desarrollarse utilizando el panel LanthaScreen™ de péptidos correguladores etiquetados con fluoresceína para investigar los cambios conformacionales de los receptores nucleares en la unión de ligandos, ya sea determinando la afinidad del receptor-ligando para diferentes péptidos correguladores, o mediante la identificación de agonistas o antagonistas adicionales mediante el desplazamiento o la captación de un péptido corregulador específico.
  • En el ensayo del coactivador LanthaScreen™ TR-FRET RXR beta, se utiliza un anticuerpo anti-GST etiquetado con terbio (Tb) para etiquetar indirectamente la proteína RXR beta marcada con GST. Un agonista (ácido retinoico 9-cis) añadido al receptor que, en la unión de ligandos, causa un cambio conformacional que da lugar a la captación del péptido coactivador FL-D22 (figura 1). La unión del péptido corregulador fluorescente a RXR beta provoca un aumento en la relación de emisión TR-FRET (figura 2).
  • Los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes LanthaScreen™ se suministran como soluciones de 100 µM en tampones adecuados para péptidos. Almacene los péptidos a - 20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Colorantes clásicos
1 ml
Hielo seco
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.