Learn More
Abnova™ FKHR Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FS0010.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033415
  • 1340.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 28-06-2022
para ver el stock
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 μL
Descripción
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Hibridación in situ fluorescente (célula)
13q14.1, 13q14.1
Sonda FISH de división FKHR
Rojo Texas, FITC
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
FKHR, FKHR