Learn More
Zeiss™ Analizador fijo
Click to view available options
Tipo:
Analizador fijo portaobjetos D con placa lambda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Microscopios compatibles:
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL-LED
- Axio Lab.A1 MAT
- Axio Lab.A1 Pol
- Axioskop 2
- Axioskop 2 MAT
- Axioskop 20
- Axioskop 40
- Axioskop 40 Pol
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Analizador fijo portaobjetos D con placa lambda |
| Color | Negro |
| Dimensiones (L x An) | 6 x 20 mm |
| Incluye | Placa lambda |
| Cantidad | 1 unidad |