Learn More
Motic™ Bloque de filtro FITC, BA310E
Para la detección del fluoróforo FITC. Motic™ El bloque de filtro FITC, BA310E es adecuado para microscopios BA310E.
Marca: Motic™ 1101001902923
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Equipo de fluorescencia Epi-LED para la excitación del FITC (azul).
- El bloque alberga un filtro de excitación, un filtro de emisión y un divisor de haz dicroico.
- Adecuado para microscopios BA-310E.
Especificaciones
Bloque de filtro, FITC | |
Microscopios binoculares BA-310E | |
Filtro de excitación, filtro de emisión, divisor de haz dicroico |