Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Stainless steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Acero inoxidable.Tamaños de abertura de 12,7 cm (5,00 pulg.) a malla de 500.
Todos los tamices vienen con número de serie y se suministran con un certificado de conformidad.
Si se requiere un certificado de prueba (Fisher cat. n.º 04-909-16), debe pedirse junto con el tamiz.
La lista siguiente no representa las especificaciones ASTM E 11 completas; hay disponibles otros tamaños. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compliance
Cumple con las especificaciones actuales de ASTM E 11 e ISO 3310-1
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Malla 28, tamaño estándar de EE. UU. 30 | |
Acero inoxidable | |
2 in | |
600 μm | |
ASTM E11, ISO 3310-1 | |
2,62 in | |
6,65cm | |
N.º 30 |
Ideal para la medición de partículas en agricultura, bioindustria, química, cosmética, industrial general, y en las industrias de fertilizantes, alimentos, minerales, productos farmacéuticos, plásticos y productos metálicos | |
30 | |
8 in | |
5,08cm | |
Tamiz de prueba de altura completa | |
Acero inoxidable | |
Certificado de conformidad | |
Malla 28 |