Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de acero inoxidable para higrómetro/termómetro remoto de señal de radio Traceable ™
Para pruebas de líquidos, aire/gases y semisólidos
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Esta sonda de termómetro de acero inoxidable Fisherbrand™ está diseñada para usarse con el higrómetro/termómetro remoto de señal de radio Traceable™ . Para pruebas de líquidos, aire/gases y semisólidos.
- Utilizar con 15-077-51
- Mide 0,3 cm de diámetro × 22 cm de longitud
- Longitud de cable: 1,5m (5 pies)
Información de órdenes
Mide 0,3 x cm de diámetro y 22 cm de largo. La longitud del cable es 1,5 m (5 pies). Usar con los módulos de sensor 14-648-54 o 15-077-51 (arriba).
Especificaciones
0,12 in | |
Para pruebas de líquidos, aire/gases y semisólidos | |
22 cm | |
Acero inoxidable | |
8,5 in |
0,3 cm | |
5 pies | |
150 cm | |
Sonda de acero inoxidable | |
Traceable Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer |