Learn More
Fisherbrand™ Matraces de filtración con pared gruesa reutilizables
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.86000kg
Descripción
Con paredes más gruesas que las de los matraces Erlenmeyer estándar
- Tubo lateral y escala de capacidad
- Diseñados para aceptar 1 atmósfera de vacío o 29 pulg de mercurio
- Los tamaños de 25 a 500 ml tienen conexión de tubo lateral diseñada para aceptar tubos flexibles con OD de 5.16 pulg
- Los tamaños de 1000 ml y superiores aceptan tubos con OD de 3.8 pulg
Compliance
- Diseñado según los requisitos de la especificación E 1406, tipo II, clase I de ASTM™
Especificaciones
ASTM E 1406 Tipo II, Clase I | |
0.96 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
100 ml | |
30 cm | |
840°F max. | |
16.8 cm |
6.6 in. | |
2000 ml | |
De 600 a 2000 ml | |
11.8 pulg | |
1 | |
Yes | |
9 |