Learn More
Hellma Cubetas de celda semi-micro de cuarzo Suprasil™
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de semimicroceldas de cuarzo Suprasil™ de Fisherbrand™ se suministran con una tapa o un tapón de PTFE.
165.00€ - 270.00€
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10008250
|
Hellma
114-10-40 |
46mm | Con tapón de PTFE |
270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10662771
|
Hellma
104-10-40 |
46 mm | Tapón de PTFE |
165.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Cubeta semi-micro Hellma• Volumen de 1 a 7mL
• Cubeta de vidrio óptico especial OS o cuarzo suprasil QS
• Cubeta de cuarzo QS
Especificaciones
Cuarzo | |
46mm |