Learn More
Hellma Cubetas de celda semi-micro de cuarzo Suprasil™
Código de producto. 10662771
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con tapón de PTFE
Tapón de PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
10662771 Tapón de PTFE cada uno
10008250 Con tapón de PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662771 Proveedor Hellma N.º de proveedor 1041040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de semimicroceldas de cuarzo Suprasil™ de Fisherbrand™ se suministran con una tapa o un tapón de PTFE.
  • Muy resistente químicamente
  • Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Cuarzo
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 12,5 mm
Incluye Tapón de PTFE
Cantidad Cada uno
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range UV/VIS (200 - 2500 nm)
Altura (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Celdas de absorción
Forma Rectangulares