Learn More
Fisherbrand™ Embudos para polvo
Sus vástagos paralelos minimizan la acumulación del polvo
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.63800kg
Descripción
Sus vástagos paralelos minimizan la acumulación del polvo
- Polipropileno duradero
- Las estrías externas evitan bolsas de aire.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
15 cm | |
27 mm | |
13,7 cm | |
30 mm |
750 ml | |
Polipropileno | |
Sí |