Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados desechable de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Descripción
La fabricación con estrías permite apilar sin unión
- Reborde especial antigoteo
- La base permite que el vaso de precipitados se asiente plano durante el uso
- Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 150 mL |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos de laboratorio comunes |
Incluye | Boquilla |
Incrementos | 5 mL |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Graduated | Sí |