Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave para riesgo biológico de polipropileno
Impresas o lisas
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Plain style bags
- Temperatura máxima, 140 °C (285 °F); para uso a 134 °C (274 °F)
- 2 mil de grosor
- Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en estilos impresos cumplen con la norma 29CFR1910.1030 de la OSHA™.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Lisa transparente | |
285 °F | |
2 mil | |
10 in | |
10 in |
De 4,54 a 9,09 l (de 1 a 2 gal) | |
Ventilación de vapor elástica | |
Polipropileno | |
140 °C | |
10 x 10 in | |
25 cm | |
25 cm |