Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
- El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
9,5mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Barra de agitación | |
1 | |
Sí | |
38,1mm |
1,5 in | |
0,375 in | |
Blanco | |
Imán Alnico | |
ISO 9001:2008 | |
Octogonal |