Learn More
Fisherbrand™ Embudo de citología doble con tarjetas de filtro blancas
Para la centrífuga Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Equivalente funcional de la cámara Cytofunnel doble Shandon™
- Totalmente compatible con la centrífuga Shandon CytoSpin
- Tarjeta de filtro de color blanco preconectada y diseñada para un solo uso
- Tapones de sellado de embudo incluidos
- Para volúmenes de muestra de hasta 0.25 ml o menos
- Proporciona dos áreas de depósito en cada portaobjetos
Especificaciones
Centrífuga Shandon CytoSpin | |
Tarjeta de filtro blanca; tapones de sellado | |
500/caja | |
Hasta 0.25 ml |