Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
Disponibles con o sin área de escritura
Marca: Fisherbrand™
289.10 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.35000kg
Descripción
Disponibles con o sin área de escritura
- Fondo redondo
- Sin tapones
Información de órdenes
Se suministran en bandejas para estante envasadas al vacío de 500.
Especificaciones
ASTM E438, Tipo I, Clase B | |
25 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de la sangre y procedimientos de compatibilidad cruzada. | |
Bandeja; envasada al vacío | |
18-415 | |
20 mm | |
Tubo de cultivo desechable |
Tubo de ensayo | |
125 mm | |
Sí | |
Punto de marca | |
500/pack | |
No estéril | |
Sin tapón |