Learn More
Fisherbrand™ Codificadores de colores para viales de almacenamiento criogénico con rosca interna y externa
Para la identificación de muestras
Marca:  Fisherbrand™
72.24 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11937974
  • 92.75€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Encajan en los tapones de viales de almacenamiento criogénico con rosca externa (10-500-25, -26 y -27) o viales de almacenamiento criogénico con rosca interna (12-567-500, -501, -502).
  • Para la identificación de muestras codificadas por color
  • Poliestireno
  • No estériles
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Poliestireno
No estéril
Para viales con rosca externa