Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods
Corrosion resistant hard aluminum rods for smooth fit with lab frames.
10.15€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Tipo de producto | Resistentes a la corrosión y con extremos biselados para facilitar su ubicación |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17291384
|
Fisherbrand™
|
12 in | 30,48 cm |
10.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Rods with center-less ground allow for precise fiting
- With chamfered ends for easy location
- Diameter: 13mm (0.51 in.)
Especificaciones
Aluminio | |
Resistentes a la corrosión y con extremos biselados para facilitar su ubicación |