Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno ShallowWell de 384 pocillos
Aplicaciones de poco volumen
Marca: Fisherbrand™
531.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.96000kg
Descripción
Cuentan con un diseño de pared compartida, lo que genera un mayor volumen de pocillo
- Compatible con automatización, norma ANSI
- Superficie con bajo nivel de unión y resistente a productos químicos
- Placas de color natural para el almacenamiento o los ensayos colorimétricos
- Placas blancas para ensayos luminiscentes, incluyendo SPA
- Placas negras para ensayos de fluorescencia
- Pocillos de fondo redondo para una recuperación óptima de la muestra
- Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
- Intervalo de volumen de trabajo: De 2 a 35 μl/pocillo
Información de órdenes
Tapas no incluidas
Especificaciones
ANSI | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
384 | |
Redondo |
Estándar | |
Blanco | |
120 μl | |
No estéril | |
Almacenamiento o ensayos colorimétricos |