Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797125
  • 56.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
Microplaca
0,15 cm
0,27 pulg
Comb. Micropocillo
21
50 μl
0,7 cm