Learn More
Fisherbrand™ 24-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
24-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
54.20€ - 85.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 |
---|---|
Tipo | Peine estándar |
N.° de dientes | 24 |
Anchura de los dientes (imperial) | 0,13 in |
Anchura de los dientes (métrico) | 0,35 cm |
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12463637
|
Fisherbrand™
|
0,1 cm | 15 μl |
54.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12473637
|
Fisherbrand™
|
0,15 cm | 25 μl |
85.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 | |
24 | |
0,35 cm |
Peine estándar | |
0,13 in |