Learn More
Fisherbrand™ Vessel Holders for Heavy-duty Vortex Mixers
For use with heavy-duty vortex mixers.
44.40€
Especificaciones
Material | Caucho |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Mezclador vórtex de alta resistencia |
Incluye | Alfombrilla de agarre |
N.º de posiciones | 1 |
Es necesaria | Soporte universal |
Código de producto | Marca | Admite | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15579024
|
Fisherbrand™
|
De 125 a 250 ml | Soporte de recipiente pequeño |
44.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15589014
|
Fisherbrand™
|
De 500 a 1000 ml | Soporte para recipientes grande |
44.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Rubber holder secures 125 and 250mL Erlenmeyer flasks, or 500 and 1000mL Erlenmeyer flasks
- Requires Universal Holder
Especificaciones
Caucho | |
Alfombrilla de agarre | |
Soporte universal |
Mezclador vórtex de alta resistencia | |
1 |