Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para refrigerador con señal de radio inalámbrica Traceable™
Wirelessly monitors refrigerators from up to 100 ft. away, offering min/max memory and high/low alarm
61.98€ - 170.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Altura (imperial) | 0,75 in |
Altura (métrico) | 1,9 cm |
Resolución | 0,1 °C |
Exactitud | ± 1 °C |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15274016
|
Fisherbrand™
|
Termómetro de señal de radio inalámbrico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15284016
|
Fisherbrand™
|
Módulo de sonda a distancia |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Actualizaciones de datos cada 30 segundos
- Se pueden enviar lecturas de temperatura de hasta tres sensores de refrigerador remotos a una unidad principal a través de una señal de radio: la frecuencia de 433 MHz penetra refrigeradores y paredes
- El frasco sellado de material GRAS (generalmente reconocido como seguro) está aislado frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
- La memoria de mín./máx. permite monitorizar las condiciones a lo largo de periodos de tiempo largos o cortos
- La alarma suena cuando la temperatura asciende por encima o cae por debajo de los puntos de ajuste; se puede ajustar en incrementos de 1 °
- El indicador en la unidad principal muestra las tendencias de aumento o descenso de las temperaturas
Especificaciones
- Intervalo: de - 30.0° a + 70.0 °C (de - 22.0 ° a + 158.0 °F)
- Resolución: 0.1 °
- Exactitud: C
- Funciones: inalámbrico, memoria de mín./máx., alarma, °F/°C
- Pantalla: LCD de dos líneas, dígitos de 2.5 cm (1 pulg)
- Tamaño, L × An × Al: unidad principal, 11.4 × 10.8 × 1.9 cm (4.5 × 4.25 × 0.75 pulg); unidad remota, 8.9 × 5.8 × 1.9 cm (3.5 × 2.3 × 0.75 pulg)
- Peso: unidad principal, 170 g (6 oz); unidad remota, 85 g (3 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,9 cm | |
± 1 °C |
0,75 in | |
0,1 °C | |
LCD digital |