Learn More
Fisherbrand™ Medidores de humedad/termómetros de congelador/refrigerador con tarjeta de memoria Traceable™
Memorias mín/máx, alarmas altas/bajas y captura de datos; muestra °F/°C. Los medidores de humedad/termómetros de congelador/refrigerador con tarjeta de memoria Fisher Scientific Traceable capturan una secuencia continua de datos para ver el comportamiento de refrigeradores, áreas de la sala o pruebas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Includes: Tarjeta de memoria SD de 256 MB, lector de tarjetas de memoria USB, tiras magnéticas de montaje, soporte de pared de Velcro, soporte de sobremesa, baterías, adaptador, funda de plástico
Descripción
Memorias de mín/máx, alarmas altas/bajas y captura de datos; muestra °F/°C. Los medidores de humedad/termómetros de congelador/refrigerador con tarjeta de memoria Fisher Scientific™ Traceable™ capturan una secuencia continua de datos para ver el comportamiento de refrigeradores, áreas de la sala o pruebas.
Unidad independiente con capacidad de registro de datos; utiliza una tarjeta de memoria SD estándar extraíble que es idéntica a la utilizada en cámaras digitales.
Termómetro
- Abarca de -30 °C a +70 °C
- El sensor en frasco sellado aísla el sensor frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
- Solución en frasco sellado de GRAS (generalmente reconocido como seguro) material
- El cable fino hace fácil que la puerta del refrigerador se cierre y se selle
- La alarma se ajusta en incrementos de 0,1°. Emite un pitido y un LED rojo brillante parpadea cuando la temperatura sube por encima o cae por debajo de los puntos de ajuste establecidos por el usuario
- La pantalla de cuatro líneas muestra la temperatura de la sonda del frasco, la temperatura ambiente, la humedad y la hora del día
- Incluye Pilas y adaptador
- Guarda las lecturas desde una vez por minuto hasta una vez cada 720 minutos en una tarjeta de memoria SD estándar y extraíble
- El termómetro guarda 5,9 millones de lecturas (durante 10 años de lecturas minuto a minuto)
- El lector de tarjetas de memoria (incluido) se conecta a cualquier puerto USB de Windows™ o Mac™ — no se necesita instalar software — para hacer informe al instante
- El archivo de texto de la tarjeta de memoria muestra la fecha, la hora del día y las lecturas del sensor en una sola línea
- El informe de texto incluye la fecha/hora del día y las lecturas del sensor, que pueden enviarse a cualquier hoja de cálculo o base de datos
Especificaciones
- Sondas: interna para ambiente o humedad; sonda de frasco externa o sonda de acero inoxidable
- Rango de temperatura de la sonda: de - 30 °C a + 70 °C (de - 22 °F a + 158 °F)
- Resolución: 0,1 °C
- Exactitud de la temperatura de la sonda: ±0,6 °C (0° a 50 °C), ±1,2°C, de -30° a 0 °C, de 50° a 70 °C
- Intervalo de humedad: De 0 a 99,9 % de HR
- Resolución de humedad: 0,1
- Precisión de humedad: ±5% de HR en 25 °C para el intervalo de 20 a 85 % de HR, ±7 % de HR en otro lugar
- Pantalla: Lectura de cuatro líneas, altura de los dígitos LCD: 0,7 in (1,7 cm)
- Tamaño de sonda de frasco: 1 ×2,54 × 6,35 cm
- Tamaño de sonda de acero inoxidable: 0,41 × 2,54 cm
- Cable, L: 200 cm (79 pulg)
- Dimensiones (L × An × Al): 8,89 × 32,7 × 3,18cm (3,5 × 4,25 × 1,25 pulgadas)
- Peso: 198 g (7 oz)
- Carcasa: ABS de alto impacto, resistente a productos químicos
Ambos modelos incluyen sondas internas para medir la temperatura ambiente y la humedad
- S04566: El modelo de sonda de frasco es ideal para la monitorización de refrigeradores, congeladores y incubadoras
- S04567: El modelo de sonda de acero inoxidable es ideal para el control de calidad y investigación
Información de órdenes
Las pilas duran un año sin captura de datos y un mes con velocidad de muestreo de uno por minuto. Si el adaptador no recibe corriente, la batería ofrece respaldo automático.
Certifications
Con certificado trazable y nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Trazabilidad según normas NIST™
Especificaciones
Trazables a NIST | |
1 pulg | |
0,1°C | |
158°F | |
-22°F | |
-22°F to +158°F | |
± 0,6°C |
Sonda de acero inoxidable; tarjeta de memoria SD de 256 MB, lector de tarjetas de memoria USB, tiras magnéticas de montaje, soporte de pared de Velcro, soporte de sobremesa, baterías, adaptador, funda de plástico | |
25.4 mm | |
2,5 ft | |
70°C | |
− 30°C | |
De -30°C a +70°C | |
76.2 cm |